Print…
Lisinopril dihydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-1-((S)-6-Amino-2-(((S)-1-carboxy-3-phenylpropyl)amino)hexanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid dihydrate, 1-[Nalpha-[(S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-lysyl]-L-proline
L0220-1G L0220-5G
TCIAL0220-1GEA 42 EUR
TCIAL0220-1G TCIAL0220-5G
Lisinopril dihydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Lisinopril dihydrate
Fórmula: C₂₁H₃₅N₃O₇
Ponto de Fusão: 148°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01698825
Número CAS: 83915-83-7
Merck Index: 14,05516
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ef3dc83ff5a9dc83d5c4121184184294743ea64&vid=9ef3dc83ff5a9dc83d5c4121184184294743ea64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -48.0 deg (C=1, 0.25mol/L Zinc Acetate buffer sol.) (calcd.on anh.substance)
Water 8.0 to 9.5 %