Print…
Lomefloxacin hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Ethyl-6,8-difluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
L0216-25G L0216-5G
TCIAL0216-25GEA 150 EUR
TCIAL0216-25G TCIAL0216-5G
Lomefloxacin hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Lomefloxacin hydrochloride
Fórmula: C₁₇H₁₉F₂N₃O₃·HCl
Peso Molecular: 387.82 g/mol
Número MDL : MFCD00214312
Número CAS: 98079-52-8
Merck Index: 14,05562
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %