Print…
Lovastatin ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6alpha-Methylcompactin, Monacolin K, Mevinolin, (S)-(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2-methylbutanoate
L0214-25G L0214-5G
TCIAL0214-25GEA 219 EUR
TCIAL0214-25G TCIAL0214-5G
Lovastatin ≥98.0% (por HPLC)
Lovastatin
Fórmula: C₂₄H₃₆O₅
Ponto de Fusão: 179°C
Número MDL : MFCD00072164
Número CAS: 75330-75-5
Merck Index: 14,05586
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +320 to +340 deg (C=0.5, CH3CN)