Print…
Brometo de lítio ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
L0210-25G L0210-100G L0210-500G
TCIAL0210-25GEA 37 EUR
TCIAL0210-25G TCIAL0210-100G TCIAL0210-500G
Brometo de lítio ≥99.0% (por análise titulométrica)
Brometo de lítio
Fórmula: LiBr
Peso Molecular: 86.84 g/mol
Ponto de ebulição: 1265
Ponto de Fusão: 549°C
Número MDL : MFCD00011077
Número CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 14,05526
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=602b1c0bfcd8eea4419c70ecec2f1ce1c83c81a7&vid=602b1c0bfcd8eea4419c70ecec2f1ce1c83c81a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %