Print…
D-Leucine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-D-Leu-OMe.HCl
L0198-1G L0198-5G
TCIAL0198-1GEA 28 EUR
TCIAL0198-1G TCIAL0198-5G
D-Leucine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
D-Leucine methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₅NO₂
Peso Molecular: 181.66 g/mol
Ponto de Fusão: 151°C
Número MDL : MFCD00066115
Número CAS: 5845-53-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -16.0 deg (C=2, H2O)