L-Leucine-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
(S)-tert-Butyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, H-Leu-OtBu·HCl, L-leucine 1,1-dimethylethyl ester hydrochloride, H-Leu-OtBu.HCl, TERT-BUTYL (2S)-2-AMINO-4-METHYLPENTANOATE HYDROCHLORIDE
L0197-1G
L0197-5G
TCIAL0197-1GEA
18
EUR
TCIAL0197-1G
TCIAL0197-5G
L-Leucine-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
L-Leucine-tert-butyl ester hydrochloride
Fórmula:
C₁₀H₂₁NO₂ Ponto de Fusão: 167°C |
Número MDL :
MFCD00038906 Número CAS: 2748-02-9 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +18.0 to +21.0 deg (C=2, EtOH) |