Print…
H-D-Leu-OtBu HCl ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-D-Leu-OtBu·HCl, (R)-tert-Butyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
L0196-1G L0196-5G
TCIAL0196-1GEA 50 EUR
TCIAL0196-1G TCIAL0196-5G
H-D-Leu-OtBu HCl ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
H-D-Leu-OtBu HCl
Fórmula: C₁₀H₂₂ClNO₂
Número MDL : MFCD00083642
Número CAS: 13081-32-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -23.0 deg (C=2, EtOH)