Print…
Isopropyl linoleate >60.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Linoleic Acid Isopropyl Ester
L0139-25ML L0139-500ML
TCIAL0139-25MLEA 16 EUR
TCIAL0139-25ML TCIAL0139-500ML
Isopropyl linoleate >60.0% (por GC)
Isopropyl linoleate
Fórmula: C₂₁H₃₈O₂
Ponto de ebulição: 179°C
Ponto de Inflamação: 191°C
Número MDL : MFCD00053809
Número CAS: 22882-95-7
EINECS: 245-289-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %