Print…
L-Leucine ethyl ester hydrochloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Leu-OEt.HCl
L0123-25G L0123-5G
TCIAL0123-25GEA 67 EUR
TCIAL0123-25G TCIAL0123-5G
L-Leucine ethyl ester hydrochloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
L-Leucine ethyl ester hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₇NO₂
Número MDL : MFCD00034879
Número CAS: 2743-40-0
EINECS: 220-375-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +20.0 deg (C=5, EtOH)
Solubility in Water almost transparency