Print…
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
L0115-25G L0115-250G
TCIAL0115-25GEA 50 EUR
TCIAL0115-25G TCIAL0115-250G
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione ≥98.0% (por análise titulométrica)
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Fórmula: C₆H₈O₄
Número MDL : MFCD00070594
Número CAS: 4511-42-6
EINECS: 224-832-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -280 to -300 deg (C=1, Toluene)
Solubility in Methanol almost transparency