Print…
L-Leucinamide hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
L0094-1G L0094-5G
TCIAL0094-1GEA 25 EUR
TCIAL0094-1G TCIAL0094-5G
L-Leucinamide hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
L-Leucinamide hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₄N₂O
Número MDL : MFCD00013012
Número CAS: 10466-61-2
EINECS: 233-952-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.5 to +11.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity