Print…
Isobutyl laurate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
L0084-25ML L0084-500ML
TCIAL0084-25MLEA 19 EUR
TCIAL0084-25ML TCIAL0084-500ML
Isobutyl laurate ≥96.0% (por GC)
Isobutyl laurate
Fórmula: C₁₆H₃₂O₂
Ponto de Inflamação: 150°C
Número MDL : MFCD00048424
Número CAS: 37811-72-6
EINECS: 253-675-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %