Print…
2,6-Lutidine-N-oxide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dimethylpyridine N-Oxide
L0069-25G L0069-5G
TCIAL0069-25GEA 162 EUR
TCIAL0069-25G TCIAL0069-5G
2,6-Lutidine-N-oxide ≥98.0% (por GC)
2,6-Lutidine-N-oxide
Fórmula: C₇H₉NO
Peso Molecular: 123.16 g/mol
Ponto de ebulição: 145°C
Número MDL : MFCD00039715
Número CAS: 1073-23-0
EINECS: 214-025-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=748ab20847e1964ef36f13e0015c81f4a22f73a5&vid=748ab20847e1964ef36f13e0015c81f4a22f73a5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %