Print…
DL-Leucylglycine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-DL-Leu-Gly-OH, DL-Leucylglycine, 2-(2-Amino-4-methylpentanamido)acetic acid
L0030-1G L0030-100MG
TCIAL0030-1GEA 73 EUR
TCIAL0030-1G TCIAL0030-100MG
DL-Leucylglycine ≥98.0% (por análise titulométrica)
DL-Leucylglycine
Fórmula: C₈H₁₆N₂O₃
Número MDL : MFCD00021729
Número CAS: 615-82-7
EINECS: 210-449-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %