Print…
Ketotifen fumarate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
K0048-1G K0048-5G
TCIAK0048-1GEA 89 EUR
TCIAK0048-1G TCIAK0048-5G
Ketotifen fumarate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ketotifen fumarate
Fórmula: C₁₉H₁₉NOS
Ponto de Fusão: 192°C
Número MDL : MFCD00079394
Número CAS: 34580-14-8
EINECS: 252-100-0
Merck Index: 14,05307
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %