Print…
Calcium-4-methyl-2-oxovalerate hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
K0023-25G K0023-5G
TCIAK0023-25GEA 295 EUR
TCIAK0023-25G TCIAK0023-5G
Calcium-4-methyl-2-oxovalerate hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Calcium-4-methyl-2-oxovalerate hydrate
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Número MDL : MFCD00004163
Número CAS: 51828-95-6
EINECS: 257-457-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 12.0 %