Print…
Dimethyl-2-oxoglutarate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Ketoglutaric Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 2-Ketoglutarate, 2-Oxoglutaric Acid Dimethyl Ester
K0013-25ML K0013-5ML
TCIAK0013-25MLEA 363 EUR
TCIAK0013-25ML TCIAK0013-5ML
Dimethyl-2-oxoglutarate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl-2-oxoglutarate
Fórmula: C₇H₁₀O₅
Peso Molecular: 174.15 g/mol
Ponto de ebulição: 117°C
Número MDL : MFCD00048052
Número CAS: 13192-04-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %