Print…
Tetrakis(decyl)ammonium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetrakis(decyl)ammonium bromide, IPC-TDA-Br, Tetra(decyl)ammonium bromide
I1129-25G I1129-5G
TCIAI1129-25GEA 220 EUR
TCIAI1129-25G TCIAI1129-5G
Tetrakis(decyl)ammonium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Tetrakis(decyl)ammonium bromide
Fórmula: C₄₀H₈₄BrN
Peso Molecular: 659.0057 g/mol
Número MDL : MFCD00043166
Número CAS: 14937-42-9
EINECS: 239-013-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.050
Absorbance (254nm) max. 0.040