Print…
ID-8 ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(4-Methoxyphenyl)-2-methyl-3-nitro-1H-indol-6-ol
I1108-10MG I1108-50MG
TCIAI1108-10MGEA 113 EUR
TCIAI1108-10MG TCIAI1108-50MG
ID-8 ≥98.0% (por GC)
ID-8
Fórmula: C₁₆H₁₄N₂O₄
Ponto de Fusão: 266°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00593367
Número CAS: 147591-46-6
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %