Print…
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I1106-25G I1106-5G
TCIAI1106-25GEA 425 EUR
TCIAI1106-25G TCIAI1106-5G
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane ≥98.0% (por GC)
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane
Fórmula: IH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Inflamação: 78°C
Número MDL : MFCD00054838
Número CAS: 14867-28-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %