Print…
2-Methylpropanohydrazide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isobutyrohydrazide, Isobutyric acid Hydrazide
I1105-5G I1105-25G
TCIAI1105-5GEA 131 EUR
TCIAI1105-5G TCIAI1105-25G
2-Methylpropanohydrazide ≥98.0% (por GC)
2-Methylpropanohydrazide
Fórmula: C₄H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00025122
Número CAS: 3619-17-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C