Print…
Isodecyl acrylate (mixture of branched chain isomers) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acrylic acid Isodecyl ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
I1104-25G I1104-100G
TCIAI1104-25GEA 30 EUR
TCIAI1104-25G TCIAI1104-100G
Isodecyl acrylate (mixture of branched chain isomers) estabilizada
Isodecyl acrylate (mixture of branched chain isomers)
Fórmula: C₁₃H₂₄O₂
Peso Molecular: 212.33 g/mol
Ponto de ebulição: 158°C
Ponto de Inflamação: 116°C
Número MDL : MFCD00080455
Número CAS: 1330-61-6
EINECS: 215-542-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) many component mixture