Print…
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Isopropoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-(6-Isopropoxy-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-Isopropoxy-3-pyridylboronic acid Pinacol ester, 2-Isopropoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
I1099-1G I1099-200MG
TCIAI1099-1GEA 83 EUR
TCIAI1099-1G TCIAI1099-200MG
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₂₂BNO₃
Peso Molecular: 263.14 g/mol
Número MDL : MFCD07368871
Número CAS: 871839-91-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C