Print…
1-Isopropoxy-2-propanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I1084-1G I1084-5G
TCIAI1084-1GEA 105 EUR
TCIAI1084-1G TCIAI1084-5G
1-Isopropoxy-2-propanol ≥98.0% (por GC)
1-Isopropoxy-2-propanol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 137°C
Número MDL : MFCD06252288
Número CAS: 3944-36-3
EINECS: 223-533-2
UN: 1987
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %