Print…
2-Metilpropeno ∼9% em hexano
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpropene, Isobutene, Isobutylene
I1083-100ML I1083-500ML
TCIAI1083-100MLEA 25 EUR
TCIAI1083-100ML TCIAI1083-500ML
2-Metilpropeno ∼9% em hexano
2-Metilpropeno
Fórmula: C₄H₈
Peso Molecular: 56,11
Ponto de ebulição: -6.9
Ponto de Fusão: -140.3
Densidade: 0.5942
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008898
Número CAS: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 12,05155
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 9.0 to 11.0 w/w%