Print…
Isosteviol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
I1069-100MG I1069-500MG
TCIAI1069-100MGEA 86 EUR
TCIAI1069-100MG TCIAI1069-500MG
Isosteviol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Isosteviol
Fórmula: C₂₀H₃₀O₃
Número MDL : MFCD28411514
Número CAS: 27975-19-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -78.0 to -82.0 deg (C=1, EtOH)