Print…
Isobutyl methanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I1062-1G I1062-5G
TCIAI1062-1GEA 33 EUR
TCIAI1062-1G TCIAI1062-5G
Isobutyl methanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Isobutyl methanesulphonate
Fórmula: C₅H₁₂O₃S
Ponto de ebulição: 53°C
Número MDL : MFCD07363982
Número CAS: 16156-53-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e51ed1168cae7bc497fafa1c6824874be689d1ab&vid=e51ed1168cae7bc497fafa1c6824874be689d1ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %