Print…
Indolo[3,2,1-jk]carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
I1061-200MG I1061-1G
TCIAI1061-200MGEA 83 EUR
TCIAI1061-200MG TCIAI1061-1G
Indolo[3,2,1-jk]carbazole ≥98.0% (por GC)
Indolo[3,2,1-jk]carbazole
Fórmula: C₁₈H₁₁N
Número MDL : MFCD01851757
Número CAS: 205-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a65e3a293fcfcf2e28c2faa37f5b3be48222e793&vid=a65e3a293fcfcf2e28c2faa37f5b3be48222e793&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C