Print…
1H-Indole-3-carbaldehyde oxime ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I1060-1G I1060-5G
TCIAI1060-1GEA 83 EUR
TCIAI1060-1G TCIAI1060-5G
1H-Indole-3-carbaldehyde oxime ≥98.0% (por GC)
1H-Indole-3-carbaldehyde oxime
Fórmula: C₉H₈N₂O
Número MDL : MFCD00022737
Número CAS: 2592-05-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %