Print…
(4-Iodophenyl)acetonitrile ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
I1058-1G I1058-5G
TCIAI1058-1GEA 41 EUR
TCIAI1058-1G TCIAI1058-5G
(4-Iodophenyl)acetonitrile ≥95.0% (por GC)
(4-Iodophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₆IN
Peso Molecular: 243.05 g/mol
Ponto de ebulição: 300
Número MDL : MFCD00060306
Número CAS: 51628-12-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C