Print…
2-Isopropyl-4-(N-methylaminomethyl)thiazole dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride
I1057-1G I1057-5G
TCIAI1057-1GEA 37 EUR
TCIAI1057-1G TCIAI1057-5G
2-Isopropyl-4-(N-methylaminomethyl)thiazole dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Isopropyl-4-(N-methylaminomethyl)thiazole dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₄N₂S·₂HCl
Peso Molecular: 243.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11841218
Número CAS: 1185167-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=365ce674c801c12c99d0827dd6bfd2e269c4e61e&vid=365ce674c801c12c99d0827dd6bfd2e269c4e61e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %