Print…
Isopropamide iodide ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
I1048-1G I1048-5G
TCIAI1048-1GEA 189 EUR
TCIAI1048-1G TCIAI1048-5G
Isopropamide iodide ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Isopropamide iodide
Fórmula: C₂₃H₃₃IN₂O
Ponto de Fusão: 201°C
Número MDL : MFCD00063513
Número CAS: 71-81-8
EINECS: 200-766-8
Merck Index: 14,05202
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0be0a7be50b32fea16e052ac8f74821296dde45c&vid=0be0a7be50b32fea16e052ac8f74821296dde45c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %