Print…
Perfluoro-15-crown-5-ether 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Icosafluoro-15-crown 5-Ether, Icosafluoro-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, Perfluoro-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, Perfluoro-15-crown 5-Ether
I1043-1G I1043-5G
TCIAI1043-1GEA 52 EUR
TCIAI1043-1G TCIAI1043-5G
Perfluoro-15-crown-5-ether 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Perfluoro-15-crown-5-ether
Fórmula: C₁₀F₂₀O₅
Peso Molecular: 580.08 g/mol
Ponto de ebulição: 146°C
Ponto de Fusão: –12°C
Número MDL : MFCD01320747
Número CAS: 97571-69-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %