Print…
Isopropylamine hydrobromide ≥97.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isopropylammonium bromide
I1041-1G I1041-5G
TCIAI1041-1GEA 16 EUR
TCIAI1041-1G TCIAI1041-5G
Isopropylamine hydrobromide ≥97.0% (por azoto total e análise de titulação)
Isopropylamine hydrobromide
Fórmula: C₃H₉N·HBr
Número MDL : MFCD22419143
Número CAS: 29552-58-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4707d335a9dcea49bad1a6f1d83312399d376b27&vid=4707d335a9dcea49bad1a6f1d83312399d376b27&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %