Print…
Inosine Pranobex ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Acetamidobenzoic acid,9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one,1-(Dimethylamino)propan-2-ol (3:1:3)
I1037-100MG I1037-1G
TCIAI1037-100MGEA 19 EUR
TCIAI1037-100MG TCIAI1037-1G
Inosine Pranobex ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Inosine Pranobex
Fórmula: C₁₀H₁₂N₄O₅·₃C₉H₉NO₃·3C₅H₁₃NO
Número MDL : MFCD05662374
Número CAS: 36703-88-5
EINECS: 253-162-1
Merck Index: 14,04976
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2afa6f0030be60d6b33aedb48286b3da604bf90&vid=b2afa6f0030be60d6b33aedb48286b3da604bf90&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -13.0 deg (C=1, H2O)