Print…
6-Iodo-m-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-4-iodotoluene, 2-Iodo-5-methylaniline
I1034-1G I1034-5G
TCIAI1034-1GEA 31 EUR
TCIAI1034-1G TCIAI1034-5G
6-Iodo-m-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Iodo-m-toluidine
Fórmula: C₇H₈IN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00833395
Número CAS: 13194-69-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de2ef14197f33e1229d82496d792a208fcff688b&vid=de2ef14197f33e1229d82496d792a208fcff688b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C