IR 676 iodide ≥97.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
I1030-200MG
I1030-1G
TCIAI1030-200MGEA
80
EUR
TCIAI1030-200MG
TCIAI1030-1G
IR 676 iodide ≥97.0% (por HPLC, nitrogênio total)
IR 676 iodide
Fórmula:
C₃₅H₃₅IN₂ |
Número MDL :
MFCD07433812 Número CAS: 56289-64-6 |
|
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Lambda max. | 675.0 to 685.0 nm (EtOH) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 3400 (EtOH, 675.0 to 685.0 nm) |