Print…
4-Iodo-2-nitroaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I1029-1G I1029-5G
TCIAI1029-1GEA 25 EUR
TCIAI1029-1G TCIAI1029-5G
4-Iodo-2-nitroaniline ≥98.0% (por GC)
4-Iodo-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅IN₂O₂
Número MDL : MFCD06808526
Número CAS: 20691-72-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C