Print…
4-Iodo-3-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Iodo-4-methyl-2-nitrobenzene
I1022-1G I1022-5G
TCIAI1022-1GEA 18 EUR
TCIAI1022-1G TCIAI1022-5G
4-Iodo-3-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
4-Iodo-3-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆INO₂
Número MDL : MFCD00024196
Número CAS: 5326-39-6
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C