Print…
5-Iodo-o-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-4-iodotoluene, 5-Iodo-2-methylaniline
I1021-5G I1021-25G
TCIAI1021-5GEA 49 EUR
TCIAI1021-5G TCIAI1021-25G
5-Iodo-o-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Iodo-o-toluidine
Fórmula: C₇H₈IN
Número MDL : MFCD00051531
Número CAS: 83863-33-6
EINECS: 281-094-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C