Print…
Isobutylamine hydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methylpropan-1-amine hydrobromide, Isobutylammonium bromide
I1007-1G I1007-5G
TCIAI1007-1GEA 22 EUR
TCIAI1007-1G TCIAI1007-5G
Isobutylamine hydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Isobutylamine hydrobromide
Fórmula: C₄H₁₁N·HBr
Número MDL : MFCD29089367
Número CAS: 74098-36-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9242bbd57f717131ad6cfc8f175cd81cebceca8c&vid=9242bbd57f717131ad6cfc8f175cd81cebceca8c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %