Print…
Imidazole hydrobromide, baixo teor de água ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Imidazolium bromide
I1006-5G I1006-1G
TCIAI1006-5GEA 167 EUR
TCIAI1006-5G TCIAI1006-1G
Imidazole hydrobromide, baixo teor de água ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Imidazole hydrobromide
Fórmula: C₃H₄N₂·HBr
Ponto de Fusão: 221°C
Número CAS: 101023-55-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd878247d9c5808411f5198ac9b6b36b26de546d&vid=fd878247d9c5808411f5198ac9b6b36b26de546d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Water max. 100 ppm