Print…
4H-Indeno[1,2-b]thiophen-4-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
I1003-200MG I1003-1G
TCIAI1003-200MGEA 42 EUR
TCIAI1003-200MG TCIAI1003-1G
4H-Indeno[1,2-b]thiophen-4-one ≥98.0% (por GC)
4H-Indeno[1,2-b]thiophen-4-one
Fórmula: C₁₁H₆OS
Número CAS: 5706-08-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e55fa17ecf75900aa9e9a34ce447fa0714cfa547&vid=e55fa17ecf75900aa9e9a34ce447fa0714cfa547&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C