Print…
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(Cyanomethyl)imidazole, (1-Imidazolyl)acetonitrile
I0990-1G I0990-5G
TCIAI0990-1GEA 111 EUR
TCIAI0990-1G TCIAI0990-5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile
Fórmula: C₅H₅N₃
Número MDL : MFCD06421433
Número CAS: 98873-55-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77049a24b7b68769f439a7cf0433b9ab301b0cb0&vid=77049a24b7b68769f439a7cf0433b9ab301b0cb0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C