Print…
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isothiocyanic acid 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl ester, 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl Isothiocyanate
I0987-1G I0987-5G
TCIAI0987-1GEA 58 EUR
TCIAI0987-1G TCIAI0987-5G
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₃F₃N₂S
Peso Molecular: 228.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09800709
Número CAS: 143782-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f51471fdf149e7612ef676294fc5ddcf014147e&vid=9f51471fdf149e7612ef676294fc5ddcf014147e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C