Print…
2-(4-Iodophenyl)-1-phenylbenzimidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(4-Iodophenyl)-1-phenyl-1H-benzo[d]imidazole
I0983-200MG I0983-1G
TCIAI0983-200MGEA 62 EUR
TCIAI0983-200MG TCIAI0983-1G
2-(4-Iodophenyl)-1-phenylbenzimidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(4-Iodophenyl)-1-phenylbenzimidazole
Fórmula: C₁₉H₁₃IN₂
Peso Molecular: 396.23 g/mol
Número MDL : MFCD29089366
Número CAS: 760212-42-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0365e4053e82647132d6a56851987ac629e451fe&vid=0365e4053e82647132d6a56851987ac629e451fe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C