Print…
PluriSIn 1 ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Pyridinecarboxylic acid 2-Phenylhydrazide, N'-Phenylisonicotinohydrazide, NSC 14613, Isonicotinic acid 2-Phenylhydrazide
I0975-20MG I0975-100MG
TCIAI0975-20MGEA 58 EUR
TCIAI0975-20MG TCIAI0975-100MG
PluriSIn 1 ≥98.0% (por HPLC)
PluriSIn 1
Fórmula: C₁₂H₁₁N₃O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02344904
Número CAS: 91396-88-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=256a2ab65b801358b89af7405f79242e1072d4f3&vid=256a2ab65b801358b89af7405f79242e1072d4f3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 18.70 to 20.70 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C