Imidazole Hydroiodide, baixo teor de água ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Imidazolium iodide
I0970-1G
I0970-5G
TCIAI0970-1GEA
63
EUR
TCIAI0970-1G
TCIAI0970-5G
Imidazole Hydroiodide, baixo teor de água ≥98.0% (por análise titulométrica)
Imidazole Hydroiodide
Fórmula:
C₃H₄N₂·HI Peso Molecular: 195.99 g/mol |
Número CAS:
68007-08-9 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Water | max. 100 ppm |