Print…
Isoxazolidine hydrochloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
I0966-1G I0966-5G
TCIAI0966-1GEA 102 EUR
TCIAI0966-1G TCIAI0966-5G
Isoxazolidine hydrochloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Isoxazolidine hydrochloride
Fórmula: C₃H₇NO·HCl
Número MDL : MFCD11100465
Número CAS: 39657-45-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55be7fd6261467825e8ff23b05397da382ce5159&vid=55be7fd6261467825e8ff23b05397da382ce5159&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C