Print…
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Iodo-1-methylpyrazole
I0963-1G I0963-5G
TCIAI0963-1GEA 57 EUR
TCIAI0963-1G TCIAI0963-5G
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₅IN₂
Número MDL : MFCD11109327
Número CAS: 34091-51-5
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C